Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520586
Höjd (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hyllor:
2
3
4
Hyllpositioner:
3
5
7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10300821
Brand: Thermo Scientific™ 53170070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vattenfria, hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar i en tät försegling med klar Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl.
Förvara alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden, såsom vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar och elektroniska enheter. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl är klara och har packningar för att ge en tät försegling.
Funktioner
  • Neoprenpackning på dörren säkerställer tät försegling
  • Dörren är säkrad med två (tre i största storleken) spärrar i rostfritt stål och gångjärn i full höjd
  • Avtagbar bricka med läppar håller fast torkmedel på plats
  • Hyllorna är avtagbara, justerbara och ventilerade för att maximera luftflödet
Beställningsinformation:
Alla skåp mäter 12L x 12 tum (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Exsickatorskåp Akryl 178 x 305 x 305mm
Skåp stil Frontladdning
Antal hyllor 2
Hyllpositioner 3
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17,8 cm