Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Imhoff konställ
Produktkod. 10791401
Change view
Mått (L x B x H):
7,7 x 16,1 x 14,5 tum (19,6 x 41 x 37 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10791401 7,7 x 16,1 x 14,5 tum (19,6 x 41 x 37 cm) Varje
1 options
Produktkod. 10791401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 10010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    2261.20 SEK / Paket med 1
    Save 413.80 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Håll säkert tre Imhoff-koner med detta hållbara och transparenta sättningskonställ, med bred bas för stabilitet på labbänken.
Håll säkert tre Imhoff-koner med det hållbara och transparenta Thermo Scientific™ Nalgene™ akryl Imhoff Cone Rack, med bred bas för stabilitet på labbbänken.
Funktioner:
  • Transparent; tydligt att se innehållsnivån
  • Kan också användas för att hålla 500 och 1000 ml Nalgene separatoriska skorstenar (kategorinummer 4300 och 4301) för glasseparationsskorstenar
Sättningsintervall för kongradering
  • 0-1 ml: 0,1 ml
  • 1-10 ml: 0,5 ml
  • 10-20 ml: 1 ml
  • 20-40 ml: 2 ml
  • 40-100 ml: 10 ml
  • 100-500 ml: 50 ml
  • 500-1000 ml: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Imhoff Cone Rack
Material Akryl
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Typ Imhoff Sedimenteringskon
Mått (L x B x H) 7,7 x 16,1 x 14,5 tum (19,6 x 41 x 37 cm)
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 19.6 cm
Bredd (engelska) 16,1 tum
Bredd (metrisk) 41 cm
Höjd (engelska) 36,7 cm
Höjd (metrisk) 37 cm