Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser
Produktkod. 10547292
Change view
Håller:
Parafilm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10547292 Parafilm Varje
1 options
Produktkod. 10547292 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 58330001
I lager
Håll rullarna säkert för att enkelt ta bort dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser.
Håll rullarna säkert för att enkelt ta bort dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser. Denna akryldispenser rymmer en låda med 4 tum film eller två lådor med 2 tum film. En kanaliserad front möjliggör skärning Parafilm .
Beställningsinformation:
Förvaring för blad ingår men blad ingår ej.
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 6 x 4,75 x 6 tum.
Längd (metrisk) 152 mm
Bredd (metrisk) 121 mm
Höjd (metrisk) 152 mm
Håller Parafilm
Beskrivning Akryl Parafilm Dispenser
Kvantitet 1 st