Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipetboxhållare i akryl
Produktkod. 10556161
Change view
Positioner:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10556161 4 Varje
1 options
Produktkod. 10556161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 58100004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    3804.47 SEK / Paket med 1
    Save 505.53 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Förvara påsar, lådor, pipettbehållare eller 1 till 100 ml individuellt förpackade serologiska pipetter.
Vinklad pipetthållare förhindrar pipetter från att glida ut. Rymmer påsar, lådor, pipettbehållare eller 1 - 100 ml individuellt förpackade serologiska pipetter.
  • Genomskinliga arrangörer i akryl gör att du enkelt kan se innehållet och hålla dina små labbartiklar prydligt organiserade och inom räckhåll
  • Tål kortvarig exponering för utspädda syror och baser. —Alkoholer, organiska lösningsmedel och starka syror kan orsaka omedelbar skada
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipetthållare Vinklad 4-ställs 3-1/2 tum x 16-3/8 tum x 11-1/2 tum.
Håller Serologiska pipetter (1 till 100 ml)
Material Akryl
Positioner 4
Form Rektangulär
nr per ärende 1
Kvantitet Låda med 1
Mått (L x B x H) 3,5 x 16,4 x 11,5 tum. (8,9 x 41,6 x 29,2 cm)
Längd (metrisk) 8.9 cm
Längd (engelska) 3,5 tum
Bredd (engelska) 16,4 tum
Höjd (engelska) 11,5 tum.
Produkttyp Pipettboxhållare
Höjd (metrisk) 29.2 cm
Bredd (metrisk) 41.6 cm