Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stapelbar låda för alla ändamål
Produktkod. 10693942
Change view
Färg:
Klart
Mått (L x B x H):
9 x 9 x 4,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10693942 Klart 9 x 9 x 4,5 tum. Varje
1 options
Produktkod. 10693942 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 58320001
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Montera Thermo Scientific™ Nalgene™ Stapelbara lådor under en hylla eller ett skåp med medföljande skruvar och kapslar dem för förvaring med hög densitet.
Skapa lagring med hög densitet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stapelbar låda för alla ändamål. Dessa lådor kapslar och kan monteras under en hylla eller ett skåp med medföljande skruvar.
  • Genomskinliga arrangörer i akryl gör att du enkelt kan se innehållet och hålla dina små labbartiklar prydligt organiserade och inom räckhåll
  • Tål kortvarig exponering för utspädda syror, och basalkoholer, —organiska lösningsmedel och starka syror kan orsaka omedelbar skada
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Papperslådan
Material Akryl
Färg Klart
Beskrivning Stapelbar låda för alla ändamål
För användning med (applikation) Lagring med hög densitet
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Mått (L x B x H) 9 x 9 x 4,5 tum.
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.4 cm