Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Produktkod. 12771608
Kapacitet (metrisk):
10 L
Stängningsstorlek:
83B
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12771608
Brand: Thermo Scientific™ 22567020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med: Skydda ljuskänsliga kemikalier, reagenser, buffertar och standarder vid blandning och förvaring.; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Amber
Skydda ljuskänsliga kemikalier, reagenser, buffertar och standarder vid blandning och förvaring. Thermo Scientific™ Nalgene™ Amber HDPE Carboys med bärnstensfärgad polypropylen (PP) stängning möter USA Pharmacopoeia Light Transmission Test (USP senaste upplagan) krav på förvaring av ljuskänsliga material.
Funktioner
  • Ogenomskinlig
  • Bekvämt breda axelhandtag
  • Läcksäker†
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad Möter USA Pharmacopoeia Light Transmission Test (USP senaste upplagan) krav på förvaring av ljuskänsliga material.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Bärnsten
Beskrivning Amber HDPE Carboy
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Inkluderar Breda axelhandtag
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Produkttyp Carboy
Sterilitet Sterila
Volym (engelska) Brim 3,1 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12.5 L
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut.