Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Beskrivning
Skydda ljuskänsliga kemikalier, reagenser, buffertar och standarder vid blandning och förvaring. Thermo Scientific™ Nalgene™ Amber HDPE Carboys med bärnstensfärgad polypropylen (PP) stängning möter USA Pharmacopoeia Light Transmission Test (USP senaste upplagan) krav på förvaring av ljuskänsliga material.
Funktioner
- Ogenomskinlig
- Bekvämt breda axelhandtag
- Läcksäker†
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | Möter USA Pharmacopoeia Light Transmission Test (USP senaste upplagan) krav på förvaring av ljuskänsliga material. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber HDPE Carboy |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport |
| Inkluderar | Breda axelhandtag |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut.