Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska filtertrattar för engångsbruk
Beskrivning
Använd dessa ekonomiska sterila engångsfiltertrattar för att utföra mikrobiologisk kvalitetskontroll och analys av vatten, mat/dryck, råmaterial och färdig produkt. Kläm- och vridtratten är lätt att ta bort för återhämtning av CN-membranet.
Funktioner
- Kragar i polystyren med hög slagkraft är robusta för pålitlig prestanda
- Förmonterade, sterila, individuellt förpackade för att säkerställa provets integritet
- Adaptrar har plats för nr 8 proppar för användning med 0,5 tums hål i vakuumgrenrör eller filterkolvar
- 47 mm diameter cellulosanitratmembran är certifierat för vattenkvalitetsarbete
- 250 ml storlekar är användbara när du testar drycker som kan skumma
- Katt. nr 147-0045 har grått membran som blir svart när det är vått, vilket gör det lättare att upptäcka och räkna växande kolonier
Inkluderar: Sex trattadaptrar med varje fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyll kraven i APHA Standard Methods och EPA-kraven för vattenkvalitetsarbete. |
| Färg | Grå med svart rutnät |
| Diameterfilter (metriskt). | 47 mm |
| För användning med (utrustning) | Filtergrenrör, Filtreringskolv |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Produkttyp | Filtreringstratt |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |