Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade skopor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10162301
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
10,4 l
13,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10162301
Brand: Thermo Scientific™ 70120140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, i dessa graderade hinkar som är robusta och autoklaverbara.
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, på ett robust och bekvämt sätt Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade hinkar, som är en labbnödvändighet. Dessa laboratoriehinkar i polypropen för allmänt bruk är helt autoklaverbara och ger utmärkt kemisk resistens.
  • White, polypropylene pails offer sturdy construction for long-lasting use in the lab.
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip.
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13,2 l
Examen Gjuten
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 14 qt.
Beskrivning Bucket Graduated PP 13.2 L
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st