Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade skopor
Produktkod. 10345801
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
10,4 l
13,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10345801 7,6 l Varje
10491103 10,4 l Varje
10162301 13,2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10345801 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 70120080
Beräknad leverans: 31-03-2027
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, i dessa graderade hinkar som är robusta och autoklaverbara.
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, på ett robust och bekvämt sätt Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade hinkar, som är en labbnödvändighet. Dessa laboratoriehinkar i polypropen för allmänt bruk är helt autoklaverbara och ger utmärkt kemisk resistens.
  • Vita hinkar i polypropen erbjuder en robust konstruktion för långvarig användning i laboratoriet.
  • Nylonbelagd trådhandtag ger ett bekvämt och stadigt grepp.
  • Ingjutna texter graderade i pints och liters är lätta att läsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7,6 l
Examen Gjuten
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 qt.
Beskrivning Bucket Examinerad PP 7,6 L
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st