Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade skopor
Produktkod. 10491103
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
10,4 l
13,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10491103 10,4 l Varje
10345801 7,6 l Varje
10162301 13,2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 70120110
I lager
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, i dessa graderade hinkar som är robusta och autoklaverbara.
Innehåller en mängd olika ämnen, inklusive kemiska och frätande vätskor, på ett robust och bekvämt sätt Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara graderade hinkar, som är en labbnödvändighet. Dessa laboratoriehinkar i polypropen för allmänt bruk är helt autoklaverbara och ger utmärkt kemisk resistens.
  • White, polypropylene pails offer sturdy construction for long-lasting use in the lab.
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip.
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,4 l
Examen Gjuten
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 11 qt.
Beskrivning Bucket Graduated PP 10.4 L
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st