Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Copolymer (PPCO) Lowboys with Spigot
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520917
Kapacitet (metrisk):
8 L
15 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Disengage threads and dismount spigot before autoclaving
Follow autoclave instructions provided with the product for proper function
Note: Tubing adapter is not autoclavable
Produktkod. 10799091
Brand: Thermo Scientific™ 23240008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Disengage threads and dismount spigot before autoclaving
Follow autoclave instructions provided with the product for proper function
Note: Tubing adapter is not autoclavable
Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants, using these polypropylene copolymer (PPCO) lowboys, which fit into tight spaces and can stack three high.
Create a compact, space saving, reagent dispensing bank using chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Low-Profile autoclavable polypropylene copolymer (PPCO) Lowboys. The low-profile design of these high density polyethylene lowboys fits into tight spaces on shelves and in refrigerators and can stack three high. Chemically compatible with a wide range of lab liquids. Convenient integral carry handle for safe, easy transport. Nalgene polypropylene copolymer carboys can be autoclaved before refilling to eliminate bacterial growth when storing sterile solutions. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Polypropylene spigot and screw closure
  • Contour handle allows easy one-handed carrying — even when full
  • Can tolerate strong acids and bases for a wide variety of solutions
  • Follow autoclave instructions provided with the product to ensure proper function
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoclavable Lowboy w/Spigot PP 8 L
Stängningsstorlek 63 mm
Typ Carboy with Spigot
Material PPCO
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Längd (metrisk) 305 mm
Diameter (engelska) Innerhals 1.73 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Bredd (metrisk) 366 mm
Höjd (engelska) Med stängning 6.26 in.
Höjd (metrisk) med stängning 159 mm
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.