Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenexsickatorer: Blå kropp med klart polykarbonatskydd
Description
Se innehåll enkelt med Thermo Scientific™ Autoklaverbara polypropenexsickatorer, med en robust kropp och hög motståndskraft mot alla fasta torkmedel. Dessa exsickatorer har ett transparent polykarbonatskydd. Den lilla storleken (5315-0150) kommer med en 140 mm aluminiumplatta. Plåten för den stora storleken (5309-0250) säljs separat.
- Klart polykarbonat (PC)-lock har en infälld kant för att hålla fett borta från bänkskivan när locket läggs ner
- Ingen packning behövs, bara fett behövs
- Stor torkningsapparat (Cat. Nr. 5310-0250) tar vilken standard 230 mm torkningsplatta som helst såsom Cat. Nr. 5312-0230 (säljs separat)
- Autoklaverbar; upprepad autoklavering minskar produktens livslängd
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Desiccator PP/PC 250 mm |
| Skåp stil | Toppladdning |
| Material | Polypropen, polykarbonat |
| Max. Spelrum ovanför plattan | 5,6 tum |
| Antal hyllor | 1 (såld separat) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Höjd (engelska) | 10,32 tum |
| Höjd (metrisk) | 262 mm |
| Diameter (engelska) Inre | 9,68 tum |
| Show More |