Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenexsickatorer: Blå kropp med klart polykarbonatskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520587
Höjd (metrisk):
149 mm
262 mm
Diameter (metrisk) Inre:
149 mm
246 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Använd inte koncentrerade syror som torkmedel.
Produktkod. 10451751
Brand: Thermo Scientific™ 53090250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd inte koncentrerade syror som torkmedel.
Se innehållet enkelt med dessa autoklaverbara polypropenexsickatorer, med ett transparent PC-hölje och robust kropp som är resistent mot alla fasta torkmedel.
Se innehåll enkelt med Thermo Scientific™ Autoklaverbara polypropenexsickatorer, med en robust kropp och hög motståndskraft mot alla fasta torkmedel. Dessa exsickatorer har ett transparent polykarbonatskydd. Den lilla storleken (5315-0150) kommer med en 140 mm aluminiumplatta. Plåten för den stora storleken (5309-0250) säljs separat.
  • Clear polycarbonate (PC) cover has recessed rim to keep grease off benchtop when cover is set down
  • No gasket required, only grease is needed
  • Large desiccator (Cat. No. 5310-0250) takes any standard 230mm desiccator plate such as Cat. No. 5312-0230 (sold separately)
  • Autoclavable; repeated autoclaving will reduce the life of the product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Desiccator PP/PC 250mm
Skåp stil Toppladdning
Material Polypropen, polykarbonat
Max. Spelrum ovanför plattan 5.6 in.
Antal hyllor 1 (sold separately)
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 10.32 in.
Höjd (metrisk) 262 mm
Diameter (engelska) Inre 9.68 in.
Diameter (engelska) Yttre 13 tum
Diameter (metrisk) Inre 246 mm
Diameter (metrisk) Yttre 330 mm