Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor
Beskrivning
Autoklavera instrument och labbutrustning upprepade gånger med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion, extra starka fälgar och rundade hörn för enkel rengöring.
- Avsmalnande för att bygga upp för att spara utrymme
- Valsade kanter ger extra styvhet för att bära tungt innehåll
- Tung väggkonstruktion klarar av tuff användning och upprepad autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3,1 l |
| Mått (L x B x H) | 12,75 x 10,25 x 2,75 tum |
| Beskrivning | Polypropenautoklavbar panna |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Längd (metrisk) | 324 mm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Panorera |
| Bredd (metrisk) | 260 mm |
| Längd (engelska) | 12,75 tum. |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |