Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10300391
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10300391 5 l Varje
10331011 2 l Varje
10701601 2,8 l Varje
10094740 3,1 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10300391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69025000
I lager
Autoklavera instrument och laboratorieartiklar upprepade gånger med dessa autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion.
Autoklavera instrument och labbutrustning upprepade gånger med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion, extra starka fälgar och rundade hörn för enkel rengöring.
  • Tapered for nesting to save space
  • Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Mått (L x B x H) 12.75 x 10.125 x 4.25 in.
Beskrivning Polypropylene Autoclavable Pan
Höjd (metrisk) 108 mm
Längd (metrisk) 324 mm
Material Polypropen
Typ Panorera
Bredd (metrisk) 257 mm
Längd (engelska) 12,75 tum.
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 4,25 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 10.125 in.