Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor
Produktkod. 10701601
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10701601 2,8 l Varje
10331011 2 l Varje
10094740 3,1 l Varje
10300391 5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10701601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69022000
I lager
Autoklavera instrument och laboratorieartiklar upprepade gånger med dessa autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion.
Autoklavera instrument och labbutrustning upprepade gånger med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion, extra starka fälgar och rundade hörn för enkel rengöring.
  • Avsmalnande för att bygga upp för att spara utrymme
  • Valsade kanter ger extra styvhet för att bära tungt innehåll
  • Tung väggkonstruktion klarar av tuff användning och upprepad autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2,8 l
Mått (L x B x H) 10,25 x 6,25 x 4,125 tum
Beskrivning Polypropenautoklavbar panna
Höjd (metrisk) 105 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Material Polypropen
Typ Panorera
Bredd (metrisk) 159 mm
Längd (engelska) 10,25 tum
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 4,125 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 6,25 tum.