Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520927
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10331011
Brand: Thermo Scientific™ 69021000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavera instrument och laboratorieartiklar upprepade gånger med dessa autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion.
Autoklavera instrument och labbutrustning upprepade gånger med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropenpannor, med kraftig konstruktion, extra starka fälgar och rundade hörn för enkel rengöring.
  • Tapered for nesting to save space
  • Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Mått (L x B x H) 10.25 x 6.25 x 2.5 in.
Beskrivning Polypropylene Autoclavable Pan
Höjd (metrisk) 64 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Material Polypropen
Typ Autoclavable Pan
Bredd (metrisk) 159 mm
Längd (engelska) 10 1/4 in.
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 2 1/2 in.
Bredd (engelska) 6 1/4 in.