Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar septumförslutning, autoklaverbar, storlek 38-430
Produktkod. 10182441
Change view
Trådstorlek (metrisk):
S2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10182441 S2 mm Paket med 12
1 options
Obs: Endast för laboratorieanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Produktkod. 10182441 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS21680384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 SEK
    432.38 SEK / Paket med 12
    Save 347.62 SEK
    44% Av
I lager
Obs: Endast för laboratorieanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Aktivera aseptisk injektion av reagens eller provtagning utan att kompromissa med steriliteten eller integriteten hos innehållet med denna autoklaverbara septumförslutning.
Möjliggör aseptisk injektion av reagens eller provtagning utan att kompromissa med sterilitet eller integritet hos innehållet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar septumförslutning, lämplig för användning med alla flaskor eller behållare med 38-430 hals, inklusive Nalgene odlingskärl.
  • Använd med 18-gauge eller mindre nålar
  • Polypropenförslutning med termoplastisk elastomer septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Autoklaverbara septumförslutningar
Material Polypropen
nr per ärende 12
Kvantitet Varje
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) S2 mm
Halsfinish 38-430
Mun Gängad
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor med 38-430 gängad mynning.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Septum stängning