Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar
Produktkod. 10525492
Change view
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Överst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Förpackningsstorlek
10525492 186 ml 75 mm Varje
10657711 83 ml 58 mm Varje
10701411 358 ml 99 mm Varje
10711411 919 ml 132 mm Varje
10186350 2,91 l 175 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10525492 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42800700
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Separera de lätta och hållbara tvådelade polypropentrattarna för enkel rengöring. Dessa trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder.
Separera den lätta och hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar för enkel rengöring. Dessa autoklaverbara trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Robusta trattar består av kopp och tratt, med perforerad platta för enkel rengöring och god kemisk resistens.
  • Alla storlekar är helt gjorda av polypropen och kan autoklaveras upp till 135 °C (275 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 75 mm
Kapacitet (metrisk) 186 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 147 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Skorsten Buchner PP 70 mm
Längd (metrisk) skaft 65mm
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.