Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10701411
Change view
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Överst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst unitSize
10701411 358 ml 99 mm Varje
10657711 83 ml 58 mm Varje
10525492 186 ml 75 mm Varje
10711411 919 ml 132 mm Varje
10186350 2,91 l 175 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10701411 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42800900
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera de lätta och hållbara tvådelade polypropentrattarna för enkel rengöring. Dessa trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder.
Separera den lätta och hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar för enkel rengöring. Dessa autoklaverbara trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 99 mm
Kapacitet (metrisk) 358 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 168 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Buchner PP 90mm
Längd (metrisk) skaft 70 mm
Kvantitet 1/Pk.; 4/Cs.