Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar
Description
Separera de lätta och hållbara tvådelade polypropentrattarna för enkel rengöring. Dessa trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder.
Separera den lätta och hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar för enkel rengöring. Dessa autoklaverbara trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
- Robusta trattar består av kopp och tratt, med perforerad platta för enkel rengöring och god kemisk resistens.
- Alla storlekar är helt gjorda av polypropen och kan autoklaveras upp till 135 °C (275 °F)
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 132 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 919 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 214 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Skorsten Buchner PP 110 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 92 mm |
| Kvantitet | 1/Pk.; 4/Cs. |