Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Överst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Separera de lätta och hållbara tvådelade polypropentrattarna för enkel rengöring. Dessa trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder.
Separera den lätta och hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner tvådelade polypropentrattar för enkel rengöring. Dessa autoklaverbara trattar kommer inte att spricka, spricka eller gå sönder, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
- Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
- All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 58 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 83 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 104 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Funnel Buchner PP 55mm |
| Längd (metrisk) skaft | 45mm |
| Kvantitet | 1/Pk.; 8/Cs. |