Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behållare för biologiskt farligt avfall
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
19 L
57 L
Diameter (metrisk) Yttre:
22 cm
28 cm
34 cm
Höjd (metrisk):
28 cm
43 cm
74 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Genomför sekundär inneslutning av biologiskt farligt avfall med Thermo Scientific™ Nalgene™ Behållare för biologiskt farligt avfall, som har bekväm enstegssterilisering —utan att behöva ta bort påsen. En portöppning i locket möjliggör enhandshantering av material, vilket begränsar exponeringen för smittsamt avfall. Behållarna rymmer autoklavpåsar i standardstorlek (ingår ej).
Funktioner
- Kommer inte att rosta, buckla eller punktera som andra material
- Överensstämmer med US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener
- Autoklaverbar/biofarlig
- Symbol tryckt på engelska och spanska
.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,5 gal. |
| Certifikat och efterlevnad | US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 |
| Diameter (engelska) Yttre | 8,75 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 5.5 L |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Avfallsbehållare Biofarligt |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 28 cm |
| nr per ärende | 1 |
| Visa mer |