Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behållare för biologiskt farligt avfall
Produktkod. 10712951
Change view
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
19 L
57 L
Diameter (metrisk) Yttre:
22 cm
28 cm
34 cm
Höjd (metrisk):
28 cm
43 cm
74 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10712951 19 L 28 cm 43 cm Varje
10556551 5.5 L 22 cm 28 cm Varje
10481022 57 L 34 cm 74 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712951 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 SEK
    3828.75 SEK / Paket med 1
    Save 806.25 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
Genomför sekundär inneslutning av biologiskt farligt avfall med dessa behållare för biologiskt farligt avfall, som har bekväm ettstegssterilisering och möjliggör enhandshantering av material.
Genomför sekundär inneslutning av biologiskt farligt avfall med Thermo Scientific™ Nalgene™ Behållare för biologiskt farligt avfall, som har bekväm enstegssterilisering —utan att behöva ta bort påsen. En portöppning i locket möjliggör enhandshantering av material, vilket begränsar exponeringen för smittsamt avfall. Behållarna rymmer autoklavpåsar i standardstorlek (ingår ej).
Funktioner
  • Kommer inte att rosta, buckla eller punktera som andra material
  • Överensstämmer med US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener
  • Autoklaverbar/biofarlig
  • Symbol tryckt på engelska och spanska
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Certifikat och efterlevnad US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030
Beskrivning Avfallsbehållare Biohazardous PP 5 gallon
Diameter (engelska) Yttre 11 tum
Kapacitet (metrisk) 19 L
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Avfallsbehållare Biofarligt
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 43 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 28 cm