Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-bärarhandtag
Beskrivning
Håll en fulllastad bärare säkert med Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport Carrier Handles, som lätt fälls åt sidan för förvaring. Dessa handtag passar BioTransport-bäraren för enkel enhandsbäring.
- Enkelt att ta på och av
- Autoklaverbart rostfritt stål
- Inkluderar: Endast handtag. Biotransport Bäraren säljs separat, katt. Nr. 7135-0001
Vänligen återvinn korrugatkartongerna och eventuella LDPE påsar som dina Nalgene produkter levereras i.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bio Transport-bärhandtag |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | BioTransport-bärarhandtag |