Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransportbärare
Produktkod. 10340301
Change view
Material:
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10340301 Polykarbonat Varje
1 options
För att undvika exponering för biologiskt farligt material vid oavsiktliga spill i bäraren, autoklav och avyttring av bärare och innehåll utan att öppna klämmorna.
Produktkod. 10340301 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71350001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att undvika exponering för biologiskt farligt material vid oavsiktliga spill i bäraren, autoklav och avyttring av bärare och innehåll utan att öppna klämmorna.
Enkelt att se innehållet med BioTransport Carrier Thermo Scientific™ Nalgene™ .
Transportställ med rör eller provhållare fyllda med potentiellt smittsamma material med BioTransport Thermo Scientific™ Nalgene™ Carrier, som ger utmärkt insyn i innehållet.
  • Polykarbonatbärare är tålig och brottresistent
  • Lättförståeliga, ingjutna handtag
  • Silikonpackningen tätar tätt
  • Klämmor håller bäraren säkert stängd och säkerställer läckagesäker tätning
  • Handtag i rostfritt stål finns separat (7136-0001)
  • Vid olyckliga spill inne i bäraren, autoklav med stängda klämmor
För att undvika exponering för biologiskt farligt material vid oavsiktliga spill i bäraren, autoklav och gör dig av med bärare och innehåll utan att öppna klämmorna. För att undvika exponering för biologiskt farligt material vid oavsiktliga spill inom bäraren, autoklav och bortskaffa bäraren och innehållet utan att öppna klämmorna.
Vänligen återvinn korrugatkartongerna och eventuella LDPE påsar som dina Nalgene produkter levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller OSHA-standard 29 CFR Del 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener
Beskrivning BioTransportbärare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 14,5 x 7,3 x 6,687 tum (36,8 x 18,4 x 17,0 cm)
Längd (metrisk) 36.8 cm
Längd (engelska) 36,7 cm
Bredd (engelska) 7,3 tum
Höjd (engelska) 6,687 tum
Produkttyp BioTransportbärare
Höjd (metrisk) 17.0 cm
Bredd (metrisk) 18.4 cm