Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter
Produktkod. 10708701
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10708701 50 ml Varje
11314535 10 ml Paket med 4
15252239 25 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708701 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36400050
I lager
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med dessa brottsäkra, självnollställande, automatiska bureter som möts ASTM E287.
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chip
Funktioner:
  • Individuellt kalibrerad för att uppfylla noggrannheten hos ASTM E287 för upprepbara, exakta resultat
  • Kan användas med utspädda mineralsyror och baser förutom fluorvätesyra och ammoniumhydroxid
  • pH-intervallet 1–14 är idealiskt; kompatibelt med upp till 5 % vikt/vikt-syror och upp till 30 % baser som rymmer ett brett spektrum av tiranter
Innehåller:
  • Akrylburet
  • LDPE Pressflaskmontering
  • 3′ (91 cm) PVC-rör
  • Buret-lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 71.9 cm
Material Akryl
Examen 0.1 mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Tolerans ±0,1 ml
Volym (metrisk) reservoar 1000 mL
Typ Automatisk Buret
Certifikat och efterlevnad ASTM E287
Visa mer Visa mindre
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.