Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11314535
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11314535 10 ml Paket med 4
15252239 25 ml Paket med 4
10708701 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314535 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med dessa brottsäkra, självnollställande, automatiska bureter som möts ASTM E287.
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chip
Features:
  • Individually calibrated to meet accuracy of ASTM E287 for repeatable, accurate results
  • Can be used with dilute mineral acids and bases except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide
  • pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
Includes:
  • Acrylic buret
  • LDPE squeeze bottle assembly
  • 3′ (91cm) PVC tubing
  • Buret cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 32.0 cm
Material Akryl
Examen 0.1 mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Tolerans ±0,04 ml
Volym (metrisk) reservoar 500 mL
Typ Automatisk Buret
Certifikat och efterlevnad ASTM E287
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.