Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter
Beskrivning
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brottsäker självnollställande automatiska buretter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chip
- Individually calibrated to meet accuracy of ASTM E287 for repeatable, accurate results
- Can be used with dilute mineral acids and bases except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide
- pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
Includes:
- Acrylic buret
- LDPE squeeze bottle assembly
- 3′ (91cm) PVC tubing
- Buret cover
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 52.8 cm |
| Material | Akryl |
| Examen | 0.1 mL |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 4 |
| Tolerans | ±0,06 ml |
| Volym (metrisk) reservoar | 500 mL |
| Typ | Automatisk Buret |
| Visa mer |
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.