Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Testapparat för bubbelpunkt
Produktkod. 10193871
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
10193871 6 mm Varje
1 options
Produktkod. 10193871 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS04050050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställa produktens integritet Thermo Scientific™ Nalgene™ MF75-seriens filterenhet eller flaskfilter.
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
  • Gjuten aluminium
  • Testar bubbelpunkten på 50, 75 och 90 mm Nalgene filtreringsprodukter
  • Kalibreringsmätare och tryckkälla ingår ej
  • Accepterar 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
Inkluderar: Adaptrar och O-ringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MF75 filterenheter och flaskfilter (50, 75 och 90 mm)
Material Gjuten aluminium
För användning med (applikation) Bubbelpunktstestning
Inkluderar Adaptrar, O-ringar
nr per ärende 1
Kvantitet Ea.
Typ Anordning
Diameter (engelska) Insida 0,25 tum
Diameter (metrisk) Insida 6 mm
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.