Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy Ersättningsskruvförslutningar och packningar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10244451
Change view
Halsfinish:
100-400
120-400
53B
83B
Material:
HDPE
Polypropen
Silikon
TPE
Produkttyp:
Skruvförslutning och packning
Skruvlock
Skruvlock med rem
Tätningspackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Halsfinish Material Produkttyp unitSize
10244451 100-400 Polypropen Skruvlock Paket med 12
10632102 120-400 Polypropen Skruvlock Paket med 12
10789031 53B HDPE Skruvlock med rem Paket med 10
10652292 53B Polypropen Skruvlock Paket med 12
10254451 53B HDPE Skruvförslutning och packning Paket med 12
10376081 53B TPE Tätningspackning Paket med 12
10525571 83B Polypropen Skruvlock Paket med 2
10700333 83B TPE Tätningspackning Paket med 5
10152351 83B HDPE Skruvlock Paket med 2
10214451 83B Silikon Skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10244451 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7121501000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsskruvförslutningar och packningar för Nalgene Carboys ger täthet† service
Säker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsskruvförslutningar och packningar för Nalgene Carboys ger täthet† service
  • Gjord för att passa Nalgene Carboys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Ersättningsförslutning
Material Polypropen
nr per ärende 12
Halsfinish 100-400
Mun Smal, bred
Form Rund
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor med bredare mun
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.