Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy Ersättningsskruvförslutningar och packningar
Beskrivning
Säker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsskruvförslutningar och packningar för Nalgene Carboys ger täthet† service
- Autoklaverbar vit polypropen
- Färdig Nalgene carboys och flaskor med 53B och 83B halsfinish
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Ersättningsförslutning |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Halsfinish | 83B |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Stora Carboys och flaskor |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.