Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskans förslutningslock
Beskrivning
Ge en extra nivå av tillförlitlighet när du kör med maximala hastigheter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflasktätningslock, för användning med utvalda 250 och 290 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugflaskor med 38 mm stängningsstorlek.
- Rekommenderas för användning med Nalgene 250mL centrifugflaskor med 38mm stängning. Se produktbilagan för flaskkompatibilitet.
- Toppen passar säkert för användning vid maximala hastigheter utan läckage
- Autoklaverbar/Läcksäker† när den används med rekommenderade Nalgene 250 ml centrifugflaskor
Inkluderar: Inkluderar polypropenskruvlock och axelring, Tefzel™ ETFE-kontakt, och Viton™ fluorelastomer O-ring för att bilda en läckagesäker† tätning när den används med Nalgene Centrifugera flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Centrifugerflaskans förslutningslock |
| Material | Polypropen, ETFE, Fluoroelastomer |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Trådstorlek (metrisk) | S3 mm |
| Liner material | ETFE, fluorelastomer |
| Halsfinish | S3 mm |
| Produkttyp | Montering av flasklock |
| För användning med (utrustning) | 250 och 290 ml Nalgene centrifugflaskor 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.