Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10632821
100 mL, 20 mm, ±0.16 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Gräns för fel:
±0,10 ml
±0.16 mL
±0.24 mL
±0.40 mL
±0.60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 8
Varje
Produktkod. 10632821
Brand: Thermo Scientific™ 40010100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med dessa mätkolvar, kalibrerade för att innehålla och leverera vid 20 grader selsius
Skydda mot läckage och brott. Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 °C. Kolvar är lättare i vikt än glas, mer transparenta än polypropen och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
  • Break resistance and excellent chemical resistance for years of dependable use in the lab
  • Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
  • No meniscus to confuse readings
  • Polypropylene closure
  • Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
  • Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Certifikat och efterlevnad Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
Beskrivning Flask Volumetric PMP 100mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 191 mm
Gräns för fel ±0.16 mL
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoclavable but will affect accuracy
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 55 mm
Vikt (metrisk) 20 g
Kulturområde Not applicable
Ytbehandling None
Volym (metrisk) Fungerar 100 mL
Stängningsstorlek 20 mm
Visa mer Visa mindre
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock >