Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15901631
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Gräns för fel:
±0,10 ml
±0.16 mL
±0.24 mL
±0.40 mL
±0.60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 8
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Gräns för fel Förpackningsstorlek
15901631 100 mL 20 mm ±0.16 mL Paket med 12
15991621 50 mL 13 mm ±0,10 ml Paket med 12
10632821 100 mL 20 mm ±0.16 mL Varje
15911631 250 mL 20 mm ±0.24 mL Paket med 12
10048560 250 mL 20 mm ±0.24 mL Varje
15921631 500 mL 24 mm ±0.40 mL Paket med 8
10333441 1000 mL 28 mm ±0.60 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15901631 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 40010100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med dessa mätkolvar, kalibrerade för att innehålla och leverera vid 20 grader selsius
Skydda mot läckage och brott. Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 °C. Kolvar är lättare i vikt än glas, mer transparenta än polypropen och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
  • Break resistance and excellent chemical resistance for years of dependable use in the lab
  • Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
  • No meniscus to confuse readings
  • Polypropylene closure
  • Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
  • Autoclavable/Leakproof†/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Certifikat och efterlevnad Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
Beskrivning Flask Volumetric PMP 100mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 191 mm
Gräns för fel ±0.16 mL
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoclavable but will affect accuracy
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 55 mm
Vikt (metrisk) 20 g
Kulturområde Not applicable
Ytbehandling None
Volym (metrisk) Fungerar 100 mL
Stängningsstorlek 20 mm
Visa mer Visa mindre
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.