Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock
Beskrivning
Skydda mot läckage och brott. Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polymetylpenten (PMP ) Volumetriska kolvar med skruvlock är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 °C. Kolvar är lättare i vikt än glas, mer transparenta än polypropen och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
- Break resistance and excellent chemical resistance for years of dependable use in the lab
- Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
- No meniscus to confuse readings
- Polypropylene closure
- Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
- Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,69 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability |
| Beskrivning | Flask Volumetric PMP 50mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (engelska) | 5,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Gräns för fel | ±0,10 ml |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.