Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning
Produktkod. 10018780
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Gräns för fel:
±0,10 ml
±0,16 ml
±0,20 ml
±0,24 ml
±0,40 ml
±0,60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Gräns för fel Förpackningsstorlek
10018780 100 mL 20 mm ±0,16 ml Varje
10212561 50 mL 13 mm ±0,10 ml Varje
10588862 200 mL 20 mm ±0,20 ml Varje
10429842 250 mL 20 mm ±0,24 ml Varje
10623381 500 mL 24 mm ±0,40 ml Varje
15981621 1000 mL 28 mm ±0,60 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10018780 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 40000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.00 SEK
    459.95 SEK / Paket med 1
    Save 126.05 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Dessa kolvar är lättare i vikt än glas och är brottsäkra, erbjuder utmärkt kemisk resistens och skyddar mot läckage och kontaminering.
Lättare i vikt än glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning erbjuder utmärkt kemisk resistens och är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 C (°68 °F). Dessa splittersäkra kolvar kan spela en viktig roll i laboratoriesäkerhetsprogram. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
Funktioner:
  • Brytresistent, utmärkt kemisk motståndskraft efter år av pålitlig användning i ditt laboratorium
  • Individuellt handkalibrerad, permanent färggraderingslinje och oval markeringsplats för att underlätta avläsning av vätskenivåer
  • Ingen menisk som förvirrar läsningar
  • 200 ml storlek har en extra linje på 203 ml för BOD- och DO-bedömningar
  • Uppfyller ASTM E 288 och ISO 384 klass B-toleranser för konsekvent kvalitet och pålitlighet
  • Autoklavbar/läckagesäker†/graderad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Certifikat och efterlevnad Uppfyller ASTM E 288 och ISO 384 klass B-toleranser för konsekvent kvalitet och pålitlighet
Beskrivning Flask Volumetric PP 100mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PPCO
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 192 mm
Gräns för fel ±0,16 ml
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoklavbar men påverkar träffsäkerheten
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 55 mm
Vikt (metrisk) 22 g
Kulturområde Ej tillämplig
Volym (metrisk) Fungerar 100 mL
Stängningsstorlek 20 mm
Visa mer Visa mindre
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Innan du autoklaverar, ta bort förslutningen och placera den på toppen utan att ha i gängorna.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.