Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning
Description
Lättare i vikt än glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning erbjuder utmärkt kemisk resistens och är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 C (°68 °F). Dessa splittersäkra kolvar kan spela en viktig roll i laboratoriesäkerhetsprogram. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
- Brytresistent, utmärkt kemisk motståndskraft efter år av pålitlig användning i ditt laboratorium
- Individuellt handkalibrerad, permanent färggraderingslinje och oval markeringsplats för att underlätta avläsning av vätskenivåer
- Ingen menisk som förvirrar läsningar
- 200 ml storlek har en extra linje på 203 ml för BOD- och DO-bedömningar
- Uppfyller ASTM E 288 och ISO 384 klass B-toleranser för konsekvent kvalitet och pålitlighet
- Autoklavbar/läckagesäker†/graderad
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 1,69 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller ASTM E 288 och ISO 384 klass B-toleranser för konsekvent kvalitet och pålitlighet |
| Beskrivning | Flask Volumetric PP 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PPCO |
| Höjd (engelska) | 5,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Gräns för fel | ±0,10 ml |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Show More |
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Innan du autoklaverar, ta bort förslutningen och placera den på toppen utan att ha i gängorna.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.