Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10429842
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Gräns för fel:
±0,10 ml
±0,20 ml
±0.16 mL
±0.24 mL
±0.40 mL
±0.60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10429842
Brand: Thermo Scientific™ 40000250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa kolvar är lättare i vikt än glas och är brottsäkra, erbjuder utmärkt kemisk resistens och skyddar mot läckage och kontaminering.
Lättare i vikt än glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning erbjuder utmärkt kemisk resistens och är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 C (°68 °F). Dessa splittersäkra kolvar kan spela en viktig roll i laboratoriesäkerhetsprogram. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
Features:
  • Break resistant, excellent chemical resistance for years of dependable use in your lab
  • Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
  • No meniscus to confuse readings
  • 200mL size has additional line at 203mL level for BOD and DO determinations
  • Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
  • Autoclavable/Leakproof†/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Certifikat och efterlevnad Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
Beskrivning Flask Volumetric PP 250mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PPCO
Höjd (engelska) 8,9 tum
Höjd (metrisk) 226 mm
Gräns för fel ±0.24 mL
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoclavable but will affect accuracy
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 76 mm
Vikt (metrisk) 41 g
Kulturområde Not applicable
Ytbehandling Not applicable
Volym (metrisk) Fungerar 250 mL
Stängningsstorlek 20 mm
Visa mer Visa mindre
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Innan du autoklaverar, ta bort förslutningen och placera den på toppen utan att ha i gängorna.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.