Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning
Beskrivning
Lättare i vikt än glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klass B polypropensampolymer volymflaskor med förslutning erbjuder utmärkt kemisk resistens och är kalibrerade för att innehålla och att leverera vid 20 C (°68 °F). Dessa splittersäkra kolvar kan spela en viktig roll i laboratoriesäkerhetsprogram. Läcksäker† skydd när det används med medföljande Nalgene stängning.
- Break resistant, excellent chemical resistance for years of dependable use in your lab
- Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
- No meniscus to confuse readings
- 200mL size has additional line at 203mL level for BOD and DO determinations
- Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
- Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability |
| Beskrivning | Flask Volumetric PP 1000mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PPCO |
| Höjd (engelska) | 12,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 316 mm |
| Gräns för fel | ±0.60 mL |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
Varning: Autoklaverbar men noggrannheten kommer att påverkas. Innan du autoklaverar, ta bort förslutningen och placera den på toppen utan att ha i gängorna.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.