Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Polyeten Bänk/Låda Foder
Produktkod. 11394545
Change view
Bredd (engelska):
30,08 cm
18 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11394545 30,08 cm Paket med 2
11304555 18 tum Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394545 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62831250
Beräknad leverans: 18-12-2026
Hitta en mängd olika användningsområden för dessa bänk-/lådfoder av polyeten, till exempel diskbänkar eller titreringsbakgrunder.
Hitta en mängd olika användningsområden för Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Bänk-/lådafoder av polyeten, såsom diskbänksfoder eller titreringsbakgrunder. Dessa liners kan skäras till valfri storlek och häftas, häftas eller tejpas. De ger dämpning och vätskebarriärskydd.
  • Made of 0.125″ (3.2mm) thick, closed-cell polyethylene foam to cushion benchtop items
  • Smooth and resilient, this non-absorbent pad is versatile in your lab — use for a multitude of purposes
  • Excellent chemical resistance provides protection against spills wherever placed
  • Can be cut to any size to fit benches, shelves, drawers — anywhere protection is needed against spills, vibration, heat, dirt or breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bench/Drawer Liner
Material Polyeten
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.2 m
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 31 cm
Mått (L x B) 30.5 cm x 15 m
Beskrivning Polyethylene bench/drawer liners
Kvantitet 2/Cs.