Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tankförslutning med mixerstödenhet
Produktkod. 10325751
Change view
Stängningsstorlek:
152.3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10325751 152.3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10325751 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26510200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10630.00 SEK
    9646.27 SEK / Paket med 1
    Save 983.73 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör overheadblandning i ett slutet system med denna unika flänsenhet som kan användas med alla storlekar av Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar med sluten kupol.
Möjlig blandning i ett slutet system med denna unika sanitära flänsenhet. Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tankförslutning med mixerstödenhet är för användning med alla storlekar av Nalgene™ Closed-Dome Bio Tankar. Nalgene™ Biotech Mixer ingår inte.
Funktioner
  • 6″ (15,2 cm) polypropenskruvförslutning med 2″ (5,1 cm) sanitetshylsa svetsad i mitten
  • 2″ (5,1 cm) silikonpackning och PDVF True Union-klämma
  • Autoklaveringsbar
Kompatibel med:
Använd med Nalgene Tankar med sluten kupol (serie 2650)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stängd kupoltankstängning med stödenhet
Stängningsstorlek 152.3 mm
Typ Bio Tank
Material Polypropen, PVDF, silikon
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.