Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar av polypropen med sluten kupol
Produktkod. 10050461
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 L
115 L
210 L
378.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10050461 75 L Varje
10338990 115 L Varje
10469970 210 L Varje
10595971 378.5 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10050461 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26500020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10926.24 SEK
    9237.72 SEK / Paket med 1
    Save 1688.52 SEK
    15% Av
I lager
Förvara, blanda och dispensera reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar av polypropen med sluten kupol.
Förvara, blanda och dispensera reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropentankar, designade för användning som slutna inneslutningssystem. Tankarna erbjuds i storlekar från 75 till 380L, och har en 150 mm halsöppning försedd med en packning för säker förslutning.
Funktioner
  • Tankar kan vara försedda med tappar
  • Autoklaverbara tankar och förslutningar har polypropenkonstruktion
Kompatibel med:
Används med tankförslutning med sluten kupol med mixerstödenhet (fabrikant nr 2651-0200), BioTech overheadmixer (fabrikant nr 2653-0010 och 2653-0020) och nedre sammansättningar för BioTech-blandare (fabrikant. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Följ FDA Reg. 177.1520 och USP Klass VI
Diameter (engelska) Yttre 18,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 47 cm
Typ Tank med sluten kupol
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 81 cm
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.