Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förslutningar för droppflaskor: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10018782
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10018782
Brand: Thermo Scientific™ 3127600020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställ dessa förslutningar, som finns i flera färger för att hjälpa till att identifiera reagenser, för att komplettera ditt droppflaskasystem.
Beställa Thermo Scientific™ Nalgene™ Förslutningar för droppflaskor för att slutföra Nalgene Dropperflasksystem. Förslutningar passar droppflaskor Kat. nr. 312750 och 31275 och finns i flera färger för att hjälpa till att identifiera reagenser.
Funktioner
  • Polypropen
  • Finns i olika färger
Beställningsinformation:
Dropper flaskförslutningar är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene dispenseringsspets med kontrollerad droppe (kat. nr. 312758, 312759) och droppflaskor (kat. nr. 312750, 312751) separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Material Polypropen
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Halsfinish 15-415
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dropper flaskförslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Skruvlock för att tappa flaskan
För användning med (utrustning) Dropper 312750 och 312751.
Stängningsmaterial Polypropen