Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förslutningar för droppflaskor: Bulk Pack
Beskrivning
Beställa Thermo Scientific™ Nalgene™ Förslutningar för droppflaskor för att slutföra Nalgene Dropperflasksystem. Förslutningar passar droppflaskor Kat. nr. 312750 och 31275 och finns i flera färger för att hjälpa till att identifiera reagenser.
- Polypropen
- Finns i olika färger
Beställningsinformation:
Dropper flaskförslutningar är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene dispenseringsspets med kontrollerad droppe (kat. nr. 312758, 312759) och droppflaskor (kat. nr. 312750, 312751) separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Halsfinish | 15-415 |
| Förslutning ingår | Ja |
| För användning med (utrustning) | Dropper 312750 och 312751. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dropper flaskförslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. |
| Produkttyp | Skruvlock för att tappa flaskan |