Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners
Beskrivning
Förbättra blandningsförmågan med inlägg med öppen påse och platt botten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners erbjuder kostnadseffektiv, engångsbiofarmaceutisk och diagnostisk reagensvätskebearbetning med styv Nalgene cylindriska plasttankar.
- Designad för att passa Nalgene cylindriska tankar från 5 gal. (19L) till 200 gal. (787L)
- Gamma-bestrålad, livsmedelsklassad film är icke-cytotoxisk och certifierad icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gamma bestrålat: 10 gal. (38L) |
| Typ | Tankliner |
| Material | Polyeten |
| Kapacitet (engelska) | 10 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 38 L |
| För användning med (utrustning) | Nalgene cylindriska tankar från 5 gal. (19L) till 200 |
| nr per ärende | 10 |
| Antal per förpackning | 10 |
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.