Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners
Produktkod. 10069632
Change view
Kapacitet (engelska):
5 gal.
7,5 gal.
10 gal.
15 gal.
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
200 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
10069632 80 gal. Paket med 10
10511315 5 gal. Paket med 10
10141133 7,5 gal. Paket med 10
10050063 10 gal. Paket med 10
10424423 15 gal. Paket med 10
10561695 30 gal. Paket med 10
10767104 55 gal. Paket med 10
10405183 100 gal. Paket med 10
10079632 150 gal. Paket med 10
10243243 200 gal. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10069632 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3430500080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10970.00 SEK
    9941.33 SEK / Paket med 10
    Save 1028.67 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Förbättra blandningskapaciteten öppen påse, platt botten Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som erbjuder kostnadseffektiv engångsvätskebearbetning.
Förbättra blandningsförmågan med inlägg med öppen påse och platt botten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners erbjuder kostnadseffektiv, engångsbiofarmaceutisk och diagnostisk reagensvätskebearbetning med styv Nalgene cylindriska plasttankar.
  • Designad för att passa Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200 gal (787L)
  • Gamma-bestrålad, livsmedelsgodkänd film är icke-cytotoxisk och certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tankliner
Material Polyeten
Kapacitet (engelska) 80 gal.
Kapacitet (metrisk) 303 L
För användning med (utrustning) Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.