Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners
Produktkod. 10767104
Change view
Kapacitet (engelska):
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) unitSize
10767104 55 gal. Paket med 10
10561695 30 gal. Paket med 10
10069632 80 gal. Paket med 10
10405183 100 gal. Paket med 10
10079632 150 gal. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10767104 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3430500055
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra blandningskapaciteten öppen påse, platt botten Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som erbjuder kostnadseffektiv engångsvätskebearbetning.
Förbättra blandningsförmågan med inlägg med öppen påse och platt botten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners erbjuder kostnadseffektiv, engångsbiofarmaceutisk och diagnostisk reagensvätskebearbetning med styv Nalgene cylindriska plasttankar.
  • Designad för att passa Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200 gal (787L)
  • Gamma-bestrålad, livsmedelsgodkänd film är icke-cytotoxisk och certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tankliner
Material Polyeten
Kapacitet (engelska) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 208 L
För användning med (utrustning) Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.