Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners
Produktkod. p-4520920
Kapacitet (engelska):
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10561695
Brand: Thermo Scientific™ 3430500030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra blandningskapaciteten öppen påse, platt botten Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som erbjuder kostnadseffektiv engångsvätskebearbetning.
Förbättra blandningsförmågan med inlägg med öppen påse och platt botten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyetenfilm tankliners erbjuder kostnadseffektiv, engångsbiofarmaceutisk och diagnostisk reagensvätskebearbetning med styv Nalgene cylindriska plasttankar.
  • Designad för att passa Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200 gal (787L)
  • Gamma-bestrålad, livsmedelsgodkänd film är icke-cytotoxisk och certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gammabestrålad: 30 gal. (113L)
Typ Tankliner
Material Polyeten
Kapacitet (engelska) 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 113 L
För användning med (utrustning) Nalgene cylindriska tankar från 5 gal (19L) till 200
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.